Learn More
Gilac™ Cesta grande para la ropa sucia, 130 L
Código de producto. 17998591
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Arena
Blanco
Verde almendra
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17998591 Arena cada uno
17958651 Blanco cada uno
17988841 Verde almendra cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998591 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G611247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.12€
    52.36€ / paquete de 1
    Ahorro 26.76€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La cesta de ropa sucia grande de 130 L es muy resistente y extraordinariamente duradera.
  • Altamente resistente y de excelente durabilidad.
  • Diseñado para uso profesional.
  • Adecuado para cargas pesadas y uso intensivo.
Especificaciones
Anchura (imperial) 22,6 in
Tamaño Grande
Tipo de producto Cesta de lavandería
Anchura (métrico) 575 mm
Color Arena