Learn More
Miele Professional Lavadoras de laboratorio de gran capacidad
Código de producto. 30130346 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
351 L
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
30130346 351 L 1 unidad
1 options
Código de producto. 30130346 Proveedor Miele Professional N.º de proveedor 11174630
Termodesinfectadora de gran capacidad PLW 8615 EL, - de una puerta, 900 mm de anchura, 351 l de capacidad útil
  • Capacidad/carga, ej. 216 frascos de laboratorio, 588 viales o 294 pipetas
  • Flexible y sencillo: Soporte de carga modular y sistema EasyLoad
  • Eficiente, gran potencia con labomba de velocidad variable
  • Consumo de agua hasta un 60 % menor según la carga
  • Resultados seguros – sens. del brazo aspersor y módulo med. cond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Laboratory Glassware Washer
Volumen (métrico) 351 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Glassware Reprocessing
Incluye Electrical Heating, Single Door
Fondo (imperial) 39 in.
Fondo (métrico) 990 mm
Altura (métrico) 1670 mm
Anchura (métrico) 900 mm
Peso con embalaje (métrico) 372 kg
Requisitos eléctricos 3N AC 400 V 50 Hz
Tensión 400 V