Learn More
Miele Professional Lavadoras de laboratorio de gran capacidad
Código de producto. 30130349 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
351 L
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
30130349 351 L 1 unidad
1 options
Código de producto. 30130349 Proveedor Miele Professional N.º de proveedor 11174700
Termodesinfectadora de gran capacidad PLW 8615 EL/S CT,calefacción eléctrica/de vapor - de una puerta con depósito combinado, 900 mm de anchura, 351 l de capacidad útil
  • Capacidad/carga, ej. 216 frascos de laboratorio, 588 viales o 294 pipetas
  • Uso flexible del depósito combinado como reciclaje/calent. previo
  • Flexible y sencillo: Soporte de carga modular y sistema EasyLoad
  • Eficiente, gran potencia con labomba de velocidad variable
  • Consumo de agua hasta un 60 % menor según la carga
  • Resultados seguros – sens. del brazo aspersor y módulo med. cond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla Pantalla táctil a todo color
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Laboratory Glassware Washer
Volumen (métrico) 351 L
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Glassware Reprocessing
Incluye Electrical Heating, Steam Heating, Single Door, Combi Tank
Fondo (imperial) 39 in.
Fondo (métrico) 990 mm
Altura (métrico) 1670 mm
Anchura (métrico) 900 mm
Peso con embalaje (métrico) 390 kg
Requisitos eléctricos 3N AC 400 V 50 Hz
Tensión 400 V