Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de CO2 de alcance directo y gran capacidad
13534.62 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tensión:
200/230 V
Descripción
La incubadora Thermo Scientific cuenta con funciones integradas que ofrecen flexibilidad y evitan la necesidad de accesorios.
La incubadora de CO2 de alcance directo y gran capacidad Thermo Scientific de funciones completas es ideal para realizar cultivos de proliferación bacteriana de grandes volúmenes de muestras de pacientes, llevar a cabo estudios de proliferación a corto plazo y trabajar con productos de gran volumen. Esta unidad ofrece una HR elevada que evita la desecación de productos en cultivos a medio plazo y mantiene una temperatura uniforme, incluso cuando hay otros equipos instalados en la cámara (rodillos celulares, balanceadores, agitadores, centrifugadoras...).
Rendimiento
- Sistema de flujo de aire laminar de orientación horizontal que estimula un entorno de crecimiento idóneo.
- Tres ajustes de sistema de HR: desactivado, medio, alto.
- Tres opciones de llenado de agua: automático, semiautomático, manual ergonómico.
- Control por microprocesador Thermo Scientific™ Enviro-Scan™
- Temperatura seleccionable, exceso de temperatura, CO2, humedad
- Alarma sonora/visual y silenciamiento de alarma
- Contactos de telealarma
- Salidas de datos para cumplir requisitos de documentación internos y reglamentarios.
Estructura
- La puerta de cristal de triple hoja calefactada minimiza la condensación y ofrece una visión clara.
- Dos tomas de acceso a través de las paredes (una en la izquierda y una en la derecha) para sondas, sensores y cables de alimentación.
- Receptáculos para accesorios internos y externos.
- Interior de acero inoxidable.
- Estantes de acero inoxidable sólido de alta resistencia y anticorrosión; ajuste en centros de 5,1 cm.
- Las ruedas giratorias con mecanismo de bloqueo facilitan la movilidad para la instalación y la limpieza.
- Las patas de nivelación aportan estabilidad para aumentar la seguridad en el laboratorio.
Compatible con:
- Protecciones de gas integradas (1900000, 190642, 1900086, 190640)
- Salidas de datos instaladas de fábrica (190544, 190523, 1900085, 190512, 190543, 1900152)
- Reguladores de gas de dos etapas (965010, 961027)
- Estantes (227642, 224139, 502045, 227641, 224155)
Recomendada para:
- Cultivar grandes volúmenes de muestras de pacientes para proliferación bacteriana
- Llevar a cabo estudios de proliferación a corto plazo
- Trabajar con productos de gran volumen
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 29 pies cúbicos |
Certificaciones/conformidad | CE, UL, cUL |
Salidas de datos | 4-20mA opcional |
Descripción | Una incubadora de 821 l |
Capacidad (métrico) | 821 l |
Material de la cámara | Acero inoxidable pulido |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20 % |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de TC |
Iluminación | LED |
Material | Acero inoxidable |