Learn More
Laquinimod, MedChemExpress
Código de producto. 16455478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16455478 10 mg 10 miligramos
16446066 100 mg 100 miligramos
16421657 50 mg 50 miligramos
16411656 500 mg 500 miligramos
16408197 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16455478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Laquinimod (ABR-215062), an orally available carboxamide derivative, is a potent immunomodulator which prevents neurodegeneration and inflammation in the central nervous system.
Laquinimod reduces astrocytic NF-κB activation to protect from Cuprizone-induced demyelination. Laquinimod has the potential for relapsing remitting (RR) and chronic progressive (CP) forms of multiple sclerosis (MS; RRMS or CPMS) as well as neurodegenerative diseases research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laquinimod
Forma física Solid
CAS 248281-84-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ABR-215062
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (280.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(N(C)C1=O)C=CC=C2Cl)N(CC)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 356.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.8
Porcentaje de pureza 99.36%