Learn More
(+)-Lappaconitina >90%, TRC
Código de producto. 30480092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480092 500 mg 500 miligramos
30465092 250 mg 250 miligramos
30477303 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL175850500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32854-75-4
Fórmula molecular C32 H44 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 584.7
Sinónimo (+)-Lappaconitine, Acetyl-10-deoxysepaconitine
SMILES CCN1C[C@@]2(CC[C@H](OC)C34[C@@H]2CC(C13)[C@@]5(O)C[C@H](OC)[C@H]6C[C@@H]4[C@]5(O)[C@H]6OC)OC(=O)c7ccccc7NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lappaconitine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H44N2O8/c1-6-34-16-29(42-28(36)18-9-7-8-10-21(18)33-17(2)35)12-11-25(40-4)31-23(29)14-20(26(31)34)30(37)15-22(39-3)19-13-24(31)32(30,38)27(19)41-5/h7-10,19-20,22-27,37-38H,6,11-16H2,1-5H3,(H,33,35)/t19-,20?,22+,23-,24+,25+,26?,27+,29-,30+,31?,32+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.3098