Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lapatinib
Código de producto. 15861012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15861012 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15861012 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462360010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lapatinib
CAS 231277-92-2
Fórmula molecular C29H26ClFN4O4S
Cantidad 1 g
Clave InChI BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)CCNCC1=CC=C(O1)C1=CC=C2N=CN=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)C2=C1
Nombre IUPAC N-{3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metoxi]fenil}-6-(5-{[(2-metanosulfoniletil)amino]metil}furan-2-il)quinazolina-4-amina
Peso molecular (g/mol) 581.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.06