Learn More
R&D Systems™ Lapatinib
Código de producto. 18748056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18748056 10 mg 10 miligramos
18727506 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18748056 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6811/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    81.90€ / 10 miligramos
    Ahorro 8.50€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective dual ErbB2 (HER-2) and EGFR inhibitor (IC50 values are 9.8 and 10.2 nM, respectively)
Lapatinib is a potent and selective dual ErbB2 (HER-2) and EGFR inhibitor (IC50 values are 9.8 and 10.2 nM, respectively). Selective for EGFR and ErbB-2 versus other proliferative kinases. Inhibits proliferation in multiple cancer cell lines (average IC50 values <0.16 μM). Exhibits 100-fold average selectivity for the tumor cells versus human foreskin fibroblasts. Inhibits EGFR/ErbB2 autophosphorylation and phosphorylation of the downstream modulator AKT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-4-quinazolinamine
CAS 231277-92-2
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C29H26ClFN4O4S
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.06
Pureza 98%