Learn More
Lapatinib-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30481643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481643 0.5 mg 0.50 miligramo
30474685 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481643 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1758040.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-07-7
Fórmula molecular C2713C2H26ClFN315NO4S
Peso molecular (g/mol) 584.04
Sinónimo N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furanyl]-4-quinazolinamine-13C2,15N, GSK 572016-13C2,15N, GW 572016-13C2,15N, GW 572016X-13C2,15N
SMILES FC1=CC(COC(C(Cl)=C2)=CC=C2NC3=NC=NC4=CC=C(C5=CC=C(C[15NH][13CH2][13CH2]S(C)(=O)=O)O5)C=C43)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lapatinib-13C2,15N
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)/i11+1,12+1,32+1