Learn More
β-Lapachone, MedChemExpress
Código de producto. 16485748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485748 10 mg 10 miligramos
16481907 50 mg 50 miligramos
16456226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13555
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress β-Lapachone (ARQ-501;NSC-26326) is a naturally occurring O-naphthoquinone, acts as a topoisomerase I inhibitor, and induces apoptosis by inhibiting cell cycle progression.
β-Lapachone (ARQ-501
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Lapachone
CAS 4707-32-8
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ARQ-501 NSC-26326
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (103.19 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 8.33 mg/mL (34.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2OC(C)(C)CC1)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death