missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kit de ensayo de unión competitiva de PPAR TR-FRET LanthaScreen™, conejo

Código de producto. 15363806
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 ensayos de 40 μL
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15363806 400 ensayos de 40 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15363806 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A15145

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma Competitive Binding Assay provides a sensitive and robust method for high-throughput screening (HTS) of ligands for peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPAR gamma).

Este kit contiene anticuerpo TB-Anti-GST de conejo; los otros componentes del kit son los mismos del kit PV4894:

El ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma ofrece un método sensible y sólido para la detección de alto rendimiento (HTS) de ligandos para el receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas (PPAR gamma). El kit utiliza un anticuerpo anti-GST marcado con terbio, un ligando pan-PPAR fluorescente de molécula pequeña (Fluormone™ Pan-PPAR verde) y un dominio humano de ligando gamma PPAR (LBD) marcado con glutatión S-transferasa (GST) en un formato de ensayo homogéneo de mezcla y lectura.

Para el ensayo:
al llevar a cabo el ensayo de unión competitiva LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma, se añade Fluormone™ Pan-PPAR verde a los compuestos de prueba de ligando, seguido de la adición de una mezcla del anticuerpo PPAR gamma-LBD y anti-GST con terbio. Cuando el Fluormone™ Pan-PPAR verde está unido a PPAR gamma, se produce la transferencia de energía del anticuerpo marcado con terbio al trazador y se observa una alta relación TR-FRET. El ligando competitivo que se une a PPAR gamma se detecta mediante una prueba que compara la capacidad del compuesto de desplazar el trazador, lo que resulta en una pérdida de FRET entre el anticuerpo y el trazador. Después de un periodo de incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación TR-FRET de 520 Nm/495 Nm y se puede utilizar para determinar la IC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto (figura 1). Este tipo de ensayo de unión es análogo a los ensayos basados en radioligandos, a excepción de que elimina la manipulación del material radioactivo y permite un formato homogéneo «solo de adición».
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Verde
Conjugado Tb (terbio)
Descripción Kit de ensayo de unión competitiva de PPAR TR-FRET LanthaScreen™, 400 ensayos de 40 μl, verde, formato de placa de pocillos de 384 pocillos, tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación de objetivos y secuencias líder
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Incluye Anticuerpo Tb-anti-GST (conejo), PPAR gamma-LBD, GST, Fluormone Pan-PPAR Green, tampón de ensayo PPAR TR-FRET, DTT 1 M
Cantidad 400 ensayos de 40 μL
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación (RUO)
Envase Placa de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento Anticuerpo TB-anti-GST (Rabbit): Almacenar a -20 °C
PPAR gamma-LBD, GST: Almacenar a -80 °C
Fluormone Pan-PPAR Verde: Almacenar a -20 °C
TR-FRET PPAR tampón de ensayo: Almacenar a 4 °C
1M DTT: Almacenar a -20 °C o -80 °C.
Categoría del ensayo Ensayo bioquímico
Diana del fármaco Receptores nucleares
Presentación de datos TR-FRET (unión)
Línea de productos LanthaScreen
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de receptor nuclear, TR-FRET
Ligando Pan-PPAR
Tipo de producto Kit de ensayo de unión competitiva de TR-FRET PPAR Gamma
No. of Assays 400 x 40 μL Assays
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.