Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de coactivadores de ERR gamma TR-FRET LanthaScreen™, cabra
Descripción
Este kit contiene el anticuerpo TB-Anti-GST de cabra; los otros componentes del kit son los mismos que los del kit A15121:
El kit de ensayo de coactivador gamma del receptor relacionado con el estrógeno (ERR) LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento de los potenciales ligandos gamma ERR como antagonistas/agonistas inversos del desplazamiento del coactivador. El formato del ensayo homogéneo de mezcla y lectura da como resultado un valor compuesto de ligando EC50 que representa la cantidad de ligando requerida para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y desplazar el péptido coactivador (figura 1).
Cómo funciona
El kit de ensayo de coactivador gamma LanthaScreen™ TR-FRET ERR incluye un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando gamma ERR (ERR gamma-LBD) que está marcado con glutatión-S-transferasa (GST). Para realizar el ensayo, se agrega ERR gamma-LBD a los compuestos de ensayo, seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST de TB. Después de la incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación de emisión TR-FRET 520:495 y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto.
Contenido y almacenamiento:
El kit de ensayo de coactivador gamma LanthaScreen™ TR-FRET ERR contiene proteína ERR gamma-LBD (GST), péptido coactivador PGC1a marcado con fluoresceína, anticuerpos anti-GST y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C).
El kit de ensayo de coactivador gamma del receptor relacionado con el estrógeno (ERR) LanthaScreen™ TR-FRET proporciona un método sensible y robusto para la detección de alto rendimiento de los potenciales ligandos gamma ERR como antagonistas/agonistas inversos del desplazamiento del coactivador. El formato del ensayo homogéneo de mezcla y lectura da como resultado un valor compuesto de ligando EC50 que representa la cantidad de ligando requerida para unirse al receptor, efectuar un cambio conformacional y desplazar el péptido coactivador (figura 1).
Cómo funciona
El kit de ensayo de coactivador gamma LanthaScreen™ TR-FRET ERR incluye un anticuerpo anti-GST marcado con terbio (Tb), un péptido coactivador marcado con fluoresceína y un dominio de unión a ligando gamma ERR (ERR gamma-LBD) que está marcado con glutatión-S-transferasa (GST). Para realizar el ensayo, se agrega ERR gamma-LBD a los compuestos de ensayo, seguido de la adición de una mezcla del péptido coactivador de fluoresceína y el anticuerpo anti-GST de TB. Después de la incubación a temperatura ambiente, se calcula la relación de emisión TR-FRET 520:495 y se utiliza para determinar la EC50 a partir de una curva dosis-respuesta del compuesto.
Contenido y almacenamiento:
El kit de ensayo de coactivador gamma LanthaScreen™ TR-FRET ERR contiene proteína ERR gamma-LBD (GST), péptido coactivador PGC1a marcado con fluoresceína, anticuerpos anti-GST y tampones. Almacene los componentes como se indica en el protocolo del ensayo (-80 °C, -20 °C o +4 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Tb (terbio) |
| Descripción | Kit de ensayo de coactivadores de ERR gamma TR-FRET LanthaScreen™, 800 ensayos de 20 μl, formato de placa de pocillos de 384 pocillos, tipo de colorante Tb (terbio), método de detección fluorescente, técnica TR-FRET, para farmacología y biofarmacología, identificación y validación de objetivos y secuencias líder |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Incluye | Proteína ERR gamma-LBD (GST), un péptido coactivador de PGC1a etiquetado con fluorescencia, anticuerpo Tb-anti-GST y tampones |
| Cantidad | 800 ensayos de 20 μL |
| Estado normativo | Para uso exclusivo en investigación (RUO) |
| Envase | Placa de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador ultrafrío (entre -68 y -85 °C). |
| Entrada del ensayo | Interacción del corregulador bioquímico |
| Mostrar más |