Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de TR-FRET BACE1 LanthaScreen™
Código de producto. 10283888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ensayos de 800 x 20 µL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10283888 Ensayos de 800 x 20 µL cada uno
1 options
Código de producto. 10283888 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV4748
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
BACE1 (beta-secretase) is a key enzyme involved in the production of amyloid beta-peptides found in extracellular amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD).
BACE1 (beta-secretase) is a key enzyme involved in the production of amyloid beta-peptides found in extracellular amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD). In some cases, early-onset familial AD can be attributed to a 'Swedish' mutation in the amyloid precursor protein (APP), which dramatically enhances the cleavage of this protein by BACE1. This and other genetic and pathological evidence has led to therapeutic approaches that focus on the inhibition of BACE1 and other APP-cleaving enzymes, such as gamma-secretase.
Invitrogen's LanthaScreen™ TR-FRET BACE1 assay provides sensitive high-throughput screening for potential inhibitors of beta-secretase. The kit uses a terbium (Tb)-labeled anti-biotin antibody and a fluorescein-labeled BACE1-biotin substrate in a homogeneous TR-FRET assay format (Figure 1).
Contents and Storage:
The LanthaScreen™ TR-FRET BACE1 Assay Kit contains BACE1 protein, fluorescently labeled BACE1 substrate, Tb-labeled anti-biotin antibody, and buffers. Store components as indicated in the assay protocol (-80°C, -20°C, or +4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Descripción Kit de ensayo de TR-FRET BACE1 LanthaScreen™, 800 x 20 μl, líquido, ensayo de β-secretasa, utilizado en ensayos y análisis de proteínas, propiedades de sustrato basado en péptido, enzima objetivo de beta secretasa (BACE1), técnica de TR-FRET, sustrato de beta secretasa
ensayo Ensayo de β-secretasa
Línea de productos LanthaScreen
Tipo de producto Kit de ensayo de TR-FRET BACE1 LanthaScreen™
Propiedades de sustrato Sustrato basado en péptidos
Tipo de sustrato Sustrato de la beta secretasa
Suficiente para 800 x 20 μl
Para utilizar con (aplicación) TR-FRET
Cantidad Ensayos de 800 x 20 µL
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos
Condiciones de envío Hielo seco
Requisitos de almacenamiento De - 5 °C a - 30 °C
Objetivo Beta secretasa (BACE1)