Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Código de producto. 10666445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666445 1 mg cada uno
10359194 25 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666445 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV3776
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo cuando se evalúan múltiples anticuerpos primarios de cabra o cuando no se puede etiquetar directamente con terbio el anticuerpo primario.
A general reagent for use in assay development, this terbium labeled antibody will bind rabbit antibodies. This product is ideally suited for use during assay development when evaluating multiple primary rabbit antibodies or when you are unable to directly terbium label your primary antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled anti-Rabbit antibody in HEPES buffered saline.
Store at -20°C.
Excitación/emisión 340/490, 520
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 1 mg
Reactividad Rabbit