Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
Código de producto. 10309204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10309204 25 μg cada uno
10003574 1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10309204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV3766
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
Este anticuerpo marcado con terbio es un reactivo general para el desarrollo de ensayos que se une a los anticuerpos de ratón. Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo cuando se evalúan múltiples anticuerpos primarios de ratón o cuando no se puede etiquetar directamente con terbio el anticuerpo primario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Mediciones
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled anti-Mouse antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Excitación/emisión 340/490, 520
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Cantidad 25 μg
Reactividad Ratón