Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Antibody Kit
Código de producto. 11503527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11503527 25 μg 25 microgramos
10779544 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11503527 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV3769
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo.
  • Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo
  • Los anticuerpos secundarios etiquetados con Tb se unen a sus correspondientes especies de IgG con bajas Kd aparentes nanomolares y muestran una reactividad cruzada insignificante con las IgG de otras especies
  • Cada anticuerpo antiespecie etiquetado con Tb está provisto de una IgG correspondiente marcada con fluoresceína como control positivo
  • En un ensayo de cinasa que utiliza el reactivo genérico de anticuerpos etiquetados con Tb, el anticuerpo primario antifosfopéptido no está etiquetado
  • El paso de detección se realiza mediante la adición del anticuerpo secundario marcado con Tb
  • Este método puede aplicarse a otras clases de objetivos y formatos de ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C).
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 25 μg
Reactividad Cabra