Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Código de producto. 10666255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666255 1 mg cada uno
10369244 25 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666255 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV3772
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Este producto es ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo cuando se evalúan múltiples anticuerpos primarios de cabra o cuando no se puede etiquetar directamente con terbio el anticuerpo primario.
  • Este anticuerpo etiquetado con terbio es un reactivo general para el desarrollo de ensayos que se une a los anticuerpos de cabra
  • Ideal para su uso durante el desarrollo del ensayo al evaluar múltiples anticuerpos primarios de cabra
  • También para su uso cuando no es posible etiquetar directamente el terbio como anticuerpo primario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Terbium-labeled anti-Goat antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Excitación/emisión 340/490, 520
Presentación de datos Extremo
Condiciones de envío Dry Ice
Conjugado Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 1 mg
Reactividad Cabra