Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato LanthaScreen™ Tb-DUB
Código de producto. 11515046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 µg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11515046 100 µg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11515046 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV4444
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Deubiquitinating enzymes (DUBs) play housekeeping functions by maintaining pools of active ubiquitin, and regulatory function by rescuing specific target proteins from degradation by the proteasome.
Deubiquitinating enzymes (DUBs) play housekeeping functions by maintaining pools of active ubiquitin, and regulatory function by rescuing specific target proteins from degradation by the proteasome. The LanthaScreen™ Tb-DUB Substrate is a general substrate for assaying DUB activity in a high throughput assay format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad cromogénica 100μ g
Contenido y almacenamiento Sustrato LanthaScreen™ DUB en solución salina con tampón HEPES. Almacenar a -80 °C.
Método de detección Fluorescente
Formulario Congelado
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica y biofarmacéutica, identificación y validación de dianas y secuencias líder, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de proteasomas, ensayos bioquímicos de proteasomas, ensayos epigenéticos para el descubrimiento de fármacos
Línea de productos LanthaScreen
Cantidad 100 µg
Sustrato DUB
Substrate Properties Sustrato basado en proteínas
Tipo de sustrato Sustrato de enzima desconjugante
Excitación/emisión 340⁄490, 520
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Etiqueta o tinte Tb (Terbio), GFP (GMPF)
Peso molecular 42.8kDa
Tipo de producto Sustrato LanthaScreen™ Tb-DUB
Presentación de datos Cinética
Condiciones de envío Hielo seco
Requisitos de almacenamiento – 80 °C
Técnica TR-FRET