Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
Código de producto. 10003624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10003624 1 mg cada uno
10013954 25 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10003624 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PV5696
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
LanthaScreen™ Eu-PY20 Antibody Kit
  • A general reagent to monitor tyrosine kinase activity
  • The PY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate
  • For use in combination with AlexaFluor 647-poly-GT (PV5693) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Europium/Lanthanide Chelates
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Europium-labeled anti-PY20 antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Método de detección Fluorescence
Excitación/emisión 340/615
Condiciones de envío Dry Ice
Técnica TR-FRET
Quinasas validadas EGFR
Línea de productos LanthaScreen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.