Learn More
Invitrogen™ Tampón de lisis de ensayos celulares LanthaScreen™ (6X)
Código de producto. 10131380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10131380 6 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10131380 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A12891
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
LanthaScreen™ 6X Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with LanthaScreen™ Cellular Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de lisis de ensayo celular
Cantidad 6 ml
Tipo de producto Tampón de lisis
Descripción Tampón de lisis de ensayo celular LanthaScreen™, 6 ml, líquido, concentración 6X, almacenamiento de 4 °C, para su uso con farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder, ensayos de interacción de cofactor de receptor nuclear LanthaScreen™
Volumen (métrico) 6 ml
Concentración 6 x
Para utilizar con (aplicación) Farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder
Para utilizar con (equipo) Ensayos celulares LanthaScreen™
Forma física Líquido
Contenido y almacenamiento El tampón de lisis celular LanthaScreen™ 6X se envía y se almacena a 4 °C.
Entrada del ensayo Actividad basada en células del terbio fosfórico (estable)
Entrada diana ATF2, c-Jun, ERK2, IGF-1R, IkB alpha, AKT1, PRAS40, STAT1, STAT3, STAT5, PDCD4
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Línea de productos LanthaScreen