Learn More
Trifluorometanosulfonato de lantano, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355475 5 g 5 g
11365475 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19657.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52093-26-2 | C3F9LaO9S3 | 586.095 g/mol
Lanthanum trifluoromethanesulfonate is used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes. It is an effective catalyst for the Baylis-Hillman reaction. It also catalyzes Michael additions to methyl vinyl ketone in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de lantano se utiliza en la reacción aldóica de los silil enol éteres con aldehídos. Es un catalizador eficaz para la reacción de Baylis-Hillman. También cataliza las adiciones de Michael a la metil vinil cetona en agua.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con bases. Es higroscópico en la naturaleza. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52093-26-2
Fórmula molecular C3F9LaO9S3
Peso molecular (g/mol) 586.095
Número MDL MFCD00077560
Clave InChI WGJJZRVGLPOKQT-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo lanthanum iii trifluoromethanesulfonate, lanthanum triflate, lanthanum trifluoromethanesulfonate, la otf 3, lanthanum iii triflate, lanthanum tris trifluoromethanesulfonate, lanthanum 3+ tritriflate, lanthanum 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid lanthanum salt, tris trifluoromethanesulfonato lanthanum
PubChem CID 2733938
Nombre IUPAC lantano(3+); trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum trifluoromethanesulfonate
Nombre de nota anhydrous
Fórmula lineal (CF3SO3)3La
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 9009103
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.1
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum trifluoromethanesulfonate,anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate