Learn More
Estándar de lantano: La a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 17941886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
200 g
Tamaño de la unidad:
200 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17941886 200 g 200 g
17934346 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941886 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGOLA5000200G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de lantano: La a 5000 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Lanthanum
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular La
Concentración 5000 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo La
Fórmula InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nombre IUPAC lantano
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 138.906
Cantidad 200 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,906 g/mol