Learn More
Estándar de lantano: La @ 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30314955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30314955 250 mL
30312841 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30314955 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTLAN250
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Nombres de analitos o componentes Lanthanum
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular La
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo La
Fórmula InChI InChI=1 S/La
Tipo de solución Solución única
SMILES [La]
Elemento La
Nombre IUPAC lantano
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 138.906
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.906