Learn More
Objetivo de pulverización de lantano, 76,2mm de diámetro x 1,59mm de grosor
Código de producto. 15467145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467145 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15467145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046064.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum sputtering target
Nombre de nota 76.2mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7439-91-0
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular La
Número MDL MFCD00011066
Número UN UN3208
Sinónimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
Clave InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [La]
Nombre IUPAC lantano
Peso molecular (g/mol) 138.91
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336