Learn More
Varilla de lantano, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
100 mm
25 mm
50 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343828 25 mm 25 mm
11313828 10 mm 10 mm
11333828 50 mm 50 mm
11323828 100 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11343828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040292.DH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,20 g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-91-0
Fórmula molecular La
Peso molecular (g/mol) 138.91
Número MDL MFCD00011066
Clave InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nombre IUPAC lantano
SMILES [La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum
Color Plata-blanco
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Silvery-white rod
Densidad 6.17g/cm3 at 20°C
Cantidad 25 mm
Envase Mylar bajo argón
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Formulario ≈0,20 g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado