Learn More
Solución estándar de plasma de lantano, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11341449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341449 50 mL 50 ml
11351449 100 mL 100 ml
11480370 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11341449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013870.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1312-81-8 | La2O3 in 5% HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-81-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular La2O3 in 5% HNO3
Número MDL MFCD00011066
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; óxido de Lantano (III):0,12%; agua:94,88%