Learn More
Óxido de lantano, 99,99%, MP Biomedicals
Código de producto. 11447855 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11447855 10 g
1 options
Código de producto. 11447855 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521460410
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Oxide
CAS 1312-81-8
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82