Learn More
Solución de nitrato de lantano, Honeywell™
Código de producto. 15654850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15654850 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15654850 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 352041L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,1 M de La(NO3)3, para la determinación de fluoruro
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum nitrate solution
CAS 10099-59-9
Cantidad 1 L
Fórmula lineal La(NO3)3
Número MDL MFCD00011067
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.92g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum nitrate solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum trinitrate