Learn More
Agente liberador de nitrato de lantano: 1 % de La (de óxido) en 5 % de HNO3, VHG™
Código de producto. 30003064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003064 100 mL 100 ml
30003170 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30003064 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMLAN1P100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Agente liberador de nitrato de lantano: 1 % de La (de óxido) en 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum
CAS 7439-91-0
Métodos AA/GFAA
Nombres de analitos o componentes Lanthanum
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular La
Concentración 1%
Sinónimo La
Fórmula InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nombre IUPAC lantano
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 138.906
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.906 g/mol