Learn More
Nitrato de lantano hexahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum Nitrate Hexahydrate |
| CAS | 10277-43-7 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | La . 3NO3 . 6H2O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | lantano(3+);trinitrato;hexahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 433.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.9332 |