Learn More
Nitrato de lantano, 6-hidrato, BAKER™, J.T.Baker™
Código de producto. 15538814 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15538814 100 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 100 g
1 options
Código de producto. 15538814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor P35405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Nitrate
Nombre de nota 6-Hydrate
CAS 10277-43-7
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H12LaN3O15
Número MDL MFCD00149751
Sinónimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
Clave InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 433.01
PubChem CID 16211478
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.03
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha