Learn More
Piezas eutécticas de lantano níquel, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 15486005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486005 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15486005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013399.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum Nickel eutectic pieces
Punto de fusión 480°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. La:Ni; 88:12 wt%
Cantidad 50 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número MDL MFCD00198177
Número UN UN3178
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton