Learn More
Trifluorometanosulfonato de lantano (III), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(III) Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 52093-26-2 |
| Fórmula molecular | C3F9LaO9S3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Lanthanum(3+) Salt, Trifluoromethanesulfonic Acid Lanthanum(3+) Salt, Lanthanum Triflate, Lanthanum Trifluoromethanesulfonate, Lanthanum Tris(trifluoromethanesulfonate), Lanthanum(3+) Triflate, Lanthanum(3+) Trifluoromethanesulfonate, Lanthanum(III) Triflate, Tris(trifluoromethanesulfonato)lanthanum |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3CHF3O3S.La/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[O-]S(C(F)(F)F)(=O)=O.[La+3] |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonato de lantano(III) |
| Peso molecular (g/mol) | 586.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 586.76 |