Learn More
Sulfato de Lantano(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11372288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372288 50 g 50 g
11362288 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013195.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57804-25-8
Fórmula molecular La2O12S3
Peso molecular (g/mol) 565.98
Número MDL MFCD00011070
Clave InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) sulfate hydrate
Punto de fusión White heat (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,5363
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.00 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.821 g/mL