Learn More
Sulfato de Lantano(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(III) sulfate hydrate |
| Punto de fusión | White heat (decomposition) |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 250 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Índice Merck | 14,5363 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.00 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Grado | Reacton |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Show More |