Learn More
Óxido de lantano(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10410671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410671 250 g Frasco de vidrio 250 g
10398843 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10410671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199162500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1312-81-8 | La2O3 | 325.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-81-8
Fórmula molecular La2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00011071
Especificaciones
Punto de ebullición 4200.0°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) oxide
Punto de fusión 2315.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Azul
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (La2O3) TREO base
Fórmula lineal La2O3
Índice Merck 15, 5414
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Pérdida por ignición 3.0 % max. (1000°C)