Learn More
Óxido de lantano(III), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483067 50 g 50 g
15493067 250 g 250 g
15473067 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13246.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1312-81-8 | La{2}O{3}
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 4200°C
Punto de fusión 2307°C
CAS 1312-81-8
Forma física Sólido
Cantidad 50 g
Fórmula molecular La{2}O{3}
Porcentaje de pureza 99.9%