Learn More
Óxido de lantano(III), 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10035710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10035710 100 g 100 g
10167180 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10035710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413021000
Solicitar formato a granel o personalizado
Óxido de lantano (III), 91 %, La2O3, número CAS 1312-81-8, 100 g, 89 % mín., 4200,0 °C, de blanco a gris, 215-200-5, 325.82, HIGROSCÓPICO, declaración GHS H:Provoca irritación ocular grave.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-81-8
Fórmula molecular La2O3
Peso molecular (g/mol) 325.82
Número MDL MFCD00011071
Especificaciones
Punto de ebullición 4200.0°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) oxide
Punto de fusión 2315.0°C
Nombre de nota 91%
Color Blanco a gris
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 89% min
Fórmula lineal La2O3
Índice Merck 15, 5414
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82
Porcentaje de pureza 91%