Learn More
Oxalato de Lantano(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392288 50 g 50 g
11382288 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013196.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-03-1
Fórmula molecular C6La2O12
Peso molecular (g/mol) 541.865
Número MDL MFCD00150540
Clave InChI OXHNIMPTBAKYRS-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo lanthanum oxalate, lanthanum iii oxalate, acmc-1bafu, lanthanum 3+ ; oxalate, dilanthanum 3+ trioxalate ion, dilanthanum 3+ trioxalate, lanthanum iii oxalate decahydrate, reacton, ethanedioic acid,lanthanum 3+ salt,hydrate 3:2:9, lanthanum, m-ethanedioato 2--ko1,ko2':ko1',ko2 bis ethanedioato 2--ko1,ko2 di
PubChem CID 164654
Nombre IUPAC lantano(3+);oxalato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[La+3].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal La2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 722.02 (541.87 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic