Learn More
Nitruro de lantano(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358108 5 g 5 g
11348108 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039342.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25764-10-7 | LaN | 152.912 g/mol
Lanthanum(III) nitride is used as a precursor along with silicon alkoxide to synthesize La9.33Si6O26, which finds application as electrolytes for solid oxide fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25764-10-7
Fórmula molecular LaN
Peso molecular (g/mol) 152.912
Número MDL MFCD00049962
Clave InChI QCLQZCOGUCNIOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum nitride, lanthanum iii nitride, lanthanumylidyneamine
PubChem CID 117627
Nombre IUPAC azanilidenolantano
SMILES N#[La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) nitride
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.91
Porcentaje de pureza 99.9%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum (III) nitride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum nitride