Learn More
Nitrato de lantano(III) hidrato, 99 %, agua aprox. 22-25 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11462687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11462687 500 g 500 g
11452687 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462687 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14890.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El nitrato de lantano(III) hidrato sirve como materia prima para la síntesis electroquímica de LaMnO4, que es un recubrimiento de película fina sobre sustrato de acero inoxidable. También se utiliza en la preparación del La2O2S. Además, se utiliza en fósforos, tubos de visualización fluorescentes y en la medición de transferencia térmica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100587-94-8
Fórmula molecular LaN3O9
Peso molecular (g/mol) 324.92
Número MDL MFCD00011067
Clave InChI FYDKNKUEBJQCCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum iii nitrate hydrate, lanthanum nitrate hydrate, nitric acid,lanthanum 3+ salt, hydrate 9ci, acmc-1c39v, la.3no3.h2o, lanthanum nitrate-water 1/3/1, lanthanum 3+ hydrate trinitrate, lanthanum 3+ ion hydrate trinitrate, lanthanum nitrate, releasing agent solution, specpure, lanthanum iii nitrate hydrate trace metals basis
PubChem CID 45051674
SMILES [La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 40°C
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo agua ≈22 a 25 %
Fórmula lineal La(NO3)3·xH2O
Número UN UN1477
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC lantano(3+);trinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.92 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%