Learn More
Hexahidrato de nitrato de lantanio(III), Solstice
Código de producto. 15646040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15646040 500 g 500 g
15636040 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15646040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 61520500G
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. pa, ≥ 99,0% (titulación)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10277-43-7
Fórmula molecular H12LaN3O15
Peso molecular (g/mol) 433.01
Número MDL MFCD00149751
Clave InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
Nombre IUPAC lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Punto de ebullición 126 °C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión de 40 °C
Cantidad 500 g
Aspecto cristalino/a/s
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,0%
Fórmula lineal La(NO3)3 · 6H2O
Número UN UN1477
Información de solubilidad 1580 g/L en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 433,01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (titulación)
Grado ACS