Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lanthanum(III) nitrate hexahydrate |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | La(NO3)3 · 6H2O |
| Número UN | UN1477 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.01g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (titration) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum nitrate hexahydrate