Learn More
Nitrato de lantano(III) hexahidrato, 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402011 5 g Frasco de vidrio 5 g
10082550 100 g Frasco de vidrio 100 g
10524084 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10402011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193280050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10277-43-7 | H12LaN3O15 | 433.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10277-43-7
Fórmula molecular H12LaN3O15
Peso molecular (g/mol) 433.01
Número MDL MFCD00149751
Clave InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
PubChem CID 16211478
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 126.0°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 40.0°C
Color Gris
Forma física Polvo y gránulos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Fórmula lineal La(NO3)3·6H2O
Fieser 11,283
Índice Merck 15, 5414
Información de solubilidad Solubility in water: 1580g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol
Nombre IUPAC lantano(3+);trinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.01
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales