Learn More
Isoporpóxido de lantano(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331213 1 g Frasco de vidrio 1 g
10137632 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331213 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19446-52-7 | C9H21LaO3 | 316.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19446-52-7
Fórmula molecular C9H21LaO3
Peso molecular (g/mol) 316.17
Número MDL MFCD00015305
Clave InChI SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum isopropoxide, lanthanum iii isopropoxide, acmc-20ako6, lanthanum triisopropoxide, lanthanum 3+ ion tris propan-2-olate, lanthanum 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 9858075
Nombre IUPAC lantano(3+);propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) isopropoxide
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3La
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.