Learn More
Yoduro de lantano(III), ultra seco, +99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415310 1 g 1 g
11425310 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044548.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-22-4
Fórmula molecular I3La
Peso molecular (g/mol) 519.62
Número MDL MFCD00049470
Clave InChI KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum (III) iodide
Punto de fusión 772°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.62
Porcentaje de pureza ≥99.995%
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive