Learn More
Cloruro de lantano(III), ultra seco, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398597 100 g 100 g
11318607 5 g 5 g
11308607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035731.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10099-58-8 | Cl3La | 245.26 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. It is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-58-8
Fórmula molecular Cl3La
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00011068
Clave InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,000°C
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) chloride
Punto de fusión 860°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Granular, en ampolla bajo argón
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Densidad 3.842 g/mL
Número UN UN3077
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Porcentaje de pureza 99.99%