Learn More
Cloruro de lantanio(III) heptahidrato, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Código de producto. 15613520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
100 g
6 x 1 c/u
6 x 100 g
Envase:
Ampolla
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15613520 6 x 100 g Frasco de polietileno paquete de 6
15603520 100 g Frasco de polietileno 100 g
15633650 1 unidad Ampolla cada uno
15643650 6 x 1 c/u Ampolla paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15613520 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 318206X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    569.87€ / paquete de 6
    Ahorro 75.13€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
para solución estándar de 1 l
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Punto de fusión 91 °C (descomposición)(literatura)
Nombre de nota Puriss. P.A., ≥99%
% máx. CAS ≤100.0000%
Forma física Solid
Cantidad 6 x 100 g
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Fórmula lineal LaCl3 · 7H2O
Número MDL MFCD00149756
Número UN UN3260
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nombre IUPAC tricloruro de lantano(3+) heptahidratado
Peso molecular (g/mol) 371.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37
Porcentaje de pureza >99%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno