Learn More
Cloruro de lantano (III) heptahidrato, Puriss. Pensilvania, ≥ 99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603520 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
100 g
6 x 1 Ea.
6 x 100 g
Envase:
Ampolla
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15603520 100 g Frasco de polietileno 100 g
15613520 6 x 100 g Frasco de polietileno paquete de 6
15633650 1 Ea. Ampolla cada uno
15643650 6 x 1 Ea. Ampolla paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15603520 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31820100G
Solicitar formato a granel o personalizado
para solución estándar de 1 l
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(Iii) Chloride Heptahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Fórmula lineal LaCl3 · 7H2O
Número MDL MFCD00149756
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Nombre IUPAC tricloruro de lantano(3+) heptahidratado
Peso molecular (g/mol) 371.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate