Learn More
Cloruro de lantano(III) heptahidrato, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11367647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Unit Size:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11367647 250 g 250 g
11377647 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367647 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012916.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum chloride solutions are used in various water treatment applications. Lanthanum chloride is also used in biochemical research. Doped with cerium, it is applied as a scintillator material. In organic synthesis, lanthanum trichloride functions as a mild lewis acid. This compound is used in gamma detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-84-0
Fórmula molecular Cl3H14LaO7
Peso molecular (g/mol) 371.36
Número MDL MFCD00149756
Clave InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Punto de fusión 91°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Índice Merck 14,5363
Información de solubilidad Soluble in ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.37 (245.27 Anhydrous)
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) chloride heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum chloride heptahydrate, Lanthanum chloride